Läs mer
Fisher Scientific™ Badcirkulationsvätskor
Produktkod. 10751033 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 l
10 l
Temperaturområde:
-40 °C till +200 °C
-75 °C till +75 °C
80 °C till 300 °C
Förpackningsstorlek:
10 L
5 L
Produktkod. 10751033
Brand: Fisher Scientific™ 9990205
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna genomskinliga badcirkulationsvätska med våra kylda cirkulationsbad och kylare.
Använd denna genomskinliga badcirkulationsvätska med Thermo Scientific™ VersaCool™ Kylda cirkulerande bad och recirkulerande kylare i en mängd olika temperaturområden.
  • Sil 180 Silikonoljebadvätska
  • Temperaturområde -40° till +200 °C
  • 5L behållare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Genomskinlig
Beskrivning Specifik värme -  0,37 Kal/g° C vid 20° C, densitet - 0,93 g/cm3 vid 20° C
Kapacitet (metrisk) 5 l
Temperaturområde 80 °C till 300 °C
Typ Silikonolja
Modell Sil 300
Kvantitet 5 L
Viskositet Dynamisk- 200 cP vid 20° C, kinematisk - 185 cSt vid 20° C