Läs mer
Fisher Scientific™ Badcirkulationsvätskor
Produktkod. 11611091 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 l
10 l
Temperaturområde:
-40 °C till +200 °C
-75 °C till +75 °C
80 °C till 300 °C
Förpackningsstorlek:
10 L
5 L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Temperaturområde Förpackningsstorlek
11611091 5 l -40 °C till +200 °C 5 L
11691081 5 l -75 °C till +75 °C 5 L
11601091 10 l -75 °C till +75 °C 10 L
10751033 5 l 80 °C till 300 °C 5 L
11621091 10 l -40 °C till +200 °C 10 L
11641091 10 l 80 °C till 300 °C 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11611091 Leverantör Fisher Scientific™ Leverantörsnummer 9990203
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Använd denna genomskinliga badcirkulationsvätska med våra kylda cirkulationsbad och kylare.
Använd denna genomskinliga badcirkulationsvätska med Thermo Scientific™ VersaCool™ Kylda cirkulerande bad och recirkulerande kylare i en mängd olika temperaturområden.
  • Sil 180 Silikonoljebadvätska
  • Temperaturområde -40° till +200 °C
  • 5L behållare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Genomskinlig
Beskrivning Specifik värme -  0,36 Kal/g° C vid 20° C, densitet - 0,93 g/cm3 vid 20° C
Kapacitet (metrisk) 5 l
Temperaturområde -40 °C till +200 °C
Typ Silikonolja
Modell Sil 180
Kvantitet 5 L
Viskositet Dynamisk -  11 cP vid 20° C, kinematisk -  11,8 cSt vid 20° C
compliance-icons
Produktbeteckning
  • SIL180
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella ochinternationella föreskrifter.