Läs mer
Thermo Scientific™ Badcirkulationsvätskor
Produktkod. 11621091 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 l
10 l
Temperaturområde:
-40 °C till +200 °C
-75 °C till +75 °C
80 °C till 300 °C
Förpackningsstorlek:
10 L
5 L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Temperaturområde Förpackningsstorlek
11621091 10 l -40 °C till +200 °C 10 L
11691081 5 l -75 °C till +75 °C 5 L
11601091 10 l -75 °C till +75 °C 10 L
10751033 5 l 80 °C till 300 °C 5 L
11641091 10 l 80 °C till 300 °C 10 L
11611091 5 l -40 °C till +200 °C 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11621091 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 9990204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6869.84 SEK
    6241.70 SEK / 10 L
    Save 628.14 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Använd denna genomskinliga badcirkulationsvätska med våra kylda cirkulationsbad och kylare.
Använd denna genomskinliga badcirkulationsvätska med Thermo Scientific™ VersaCool™ Kylda cirkulerande bad och recirkulerande kylare i en mängd olika temperaturområden.
  • Sil 180 Silikonoljebadvätska
  • Temperaturområde -40 &grader; till +200 grader;&C
  • 10L behållare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Färg Genomskinlig
Beskrivning Specifik värme - 0,36 Cal/g° C vid 20° C, densitet - 0,93 g/cm3 vid 20° C
Kapacitet (metrisk) 10 l
Temperaturområde -40 °C till +200 °C
Typ Silikonolja
Modell Sil 180
Kvantitet 10 L
Viskositet Dynamisk -  11 cP vid 20° C, kinematisk -  11,8 cSt vid 20° C
compliance-icons
Identifiant produit
  • SIL180
Mention d'avertissement
  • Varning
Catégorie de danger
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Mention de danger
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Conseils de prudence
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella ochinternationella föreskrifter.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.