Läs mer
Thermo Scientific™ Badcirkulationsvätskor
Produktkod. 11691081 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 l
10 l
Temperaturområde:
-40 °C till +200 °C
-75 °C till +75 °C
80 °C till 300 °C
Förpackningsstorlek:
10 L
5 L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Temperaturområde Förpackningsstorlek
11691081 5 l -75 °C till +75 °C 5 L
11601091 10 l -75 °C till +75 °C 10 L
10751033 5 l 80 °C till 300 °C 5 L
11621091 10 l -40 °C till +200 °C 10 L
11641091 10 l 80 °C till 300 °C 10 L
11611091 5 l -40 °C till +200 °C 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11691081 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 9990201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6803.73 SEK
    6184.96 SEK / 5 L
    Save 618.77 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-01-2027
Använd denna genomskinliga badcirkulationsvätska med våra kylda cirkulationsbad och kylare.
Använd denna genomskinliga badcirkulationsvätska med Thermo Scientific™ VersaCool™ Kylda cirkulerande bad och recirkulerande kylare i en mängd olika temperaturområden.
  • Sil 180 Silikonoljebadvätska
  • Temperaturområde -40° till +200 °C
  • 5L behållare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Genomskinlig
Beskrivning Specifik värme: -0,4 Cal/g° C vid 20° C, densitet - 0,89 g/cm3 vid 20° C
Kapacitet (metrisk) 5 l
Temperaturområde -75 °C till +75 °C
Typ Silikonolja
Modell Sil 100
Kvantitet 5 L
Viskositet Dynamisk - 3 cP vid 20° C, kinematisk -  3,37 cSt vid 20° C