Läs mer
Fisher Scientific™ Badcirkulationsvätskor
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 l
10 l
Temperaturområde:
-40 °C till +200 °C
-75 °C till +75 °C
80 °C till 300 °C
Förpackningsstorlek:
10 L
5 L
Beskrivning
Använd denna genomskinliga badcirkulationsvätska med Thermo Scientific™ VersaCool™ Kylda cirkulerande bad och recirkulerande kylare i en mängd olika temperaturområden.
- Sil 180 Silikonoljebadvätska
- Temperaturområde -40° till +200 °C
- 5L behållare
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinlig |
| Beskrivning | Specifik värme: -0,4 Cal/g° C vid 20° C, densitet - 0,89 g/cm3 vid 20° C |
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
| Temperaturområde | -75 °C till +75 °C |
| Typ | Silikonolja |
| Modell | Sil 100 |
| Kvantitet | 5 L |
| Viskositet | Dynamisk - 3 cP vid 20° C, kinematisk - 3,37 cSt vid 20° C |