Beskrivning
Kräver
Enheten måste beställas med block(er)
Fisherbrand™ Isotemp Digitala torrbad/blockvärmare erbjuder en rad konfigurationer med utbytbara modulära block för en mängd olika applikationsbehov.
Fisherbrand™ Isotemp Digitala torrbad/blockvärmare erbjuder en rad konfigurationer med utbytbara modulära block för en mängd olika applikationsbehov. Designad för grundläggande till avancerade applikationer med en maximal temperatur på °130 C, en timer och finns i 1, 2 och 4 blockstorlekar.
- Digitala kontroller och visning av tid och temperatur
- Avancerad intern temperaturavkännande sond för enastående temperaturnoggrannhet och kontroll
- Exakt temperaturkontroll med PID-krets
- Temperaturkalibrering gör det möjligt att kompensera temperaturen till önskat värde
- Timer tillåter användaren att noggrant övervaka uppvärmningstiden
- Brett utbud av utbytbara värmeblock av aluminiumlegering ger mångsidighet och möjliggör enkel rengöring och desinficering
- Pulverlackerad stålkroppskonstruktion säkerställer hållbarhet
- Inbyggd övertemperaturskyddsanordning garanterar prov- och användarsäkerhet
- Justering av temperaturavvikelse
Användningsområden:
Provberedning, enzymkonservering, enzym-substratreaktioner, DNA-amplifiering, elektroforesgeldegeneration och serumkoagulering
Garanti
2 år Thermo Fisher Scientific standard, begränsad garanti. Kontakta din säljare för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE, cULus, RoHS |
| Controllertyp | PID |
| Material | Pulverlackerat stål |
| Antal platser | 4 |
| Pluggtyp | CN, EU, Storbritannien |
| Relativ luftfuktighet | <80% |
| Temperaturområde (metriskt) | Ambient +5° till 130 °C |
| Typ | Torrbadsblock |
| Säkring | 250V 3,15A |
| Uppvärmningstid | ≤20 min. 30° till 130 °C |
| Show More |