Läs mer
Fisherbrand™ Täck för Precision™ Vattenbad, 4 hål, för 10L vattenbad
Produktkod. 15355897 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15355897 10 l Varje
1 options
Produktkod. 15355897 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer 1546230Q
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8639.42 SEK
    7853.20 SEK / Paket med 1
    Save 786.22 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 25-02-2027
Dessa Fisherbrand™ Överdrag är för användning med Precision Dubnoff och skakvattenbad i grunt form.
Gashuvar
  • Tillåt kontroll över atmosfären som omger provet
  • Förbättra temperaturjämnheten och minska energiförbrukningen
  • Polerat rostfritt stål med gasarmatur i plast
  • Varje bad kommer att rymma 1 stor huva eller 2 små huvar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Koncentriskt ringskydd 4 hål
Kapacitet (metrisk) 10 l
För användning med (utrustning) Precision 10L vattenbad för allmänt bruk
Material Rostfritt stål
Antal positioner 4
Garanti 1 år