Läs mer
Fisherbrand™ Koncentriskt ringskydd för Precision™ Vattenbad, 6 hål, för 20L och 28L vattenbad
Produktkod. 15365897 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
20, 28 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15365897 20, 28 l Varje
1 options
Produktkod. 15365897 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer 1546231Q
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10400.00 SEK
    10043.46 SEK / Paket med 1
    Save 356.54 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 17-03-2027
Dessa Fisherbrand™ Överdrag är för användning med Precision Dubnoff och skakvattenbad i grunt form.
Gashuvar
  • Tillåt kontroll över atmosfären som omger provet
  • Förbättra temperaturjämnheten och minska energiförbrukningen
  • Polerat rostfritt stål med gasarmatur i plast
  • Varje bad kommer att rymma 1 stor huva eller 2 små huvar
Garanti
1 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Koncentriskt ringskydd 6 hål
Kapacitet (metrisk) 20, 28 l
För användning med (utrustning) Precision 20L och 28L allmänna vattenbad
Material Rostfritt stål
Antal positioner 6
Garanti 1 år