Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp™ Gavelskydd för vattenbad
Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
Modell 202 Isotemp™ 2L vattenbad
Modell 220, 228 Isotemp™ 20L och 28L vattenbad
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Rostfria gavelskydd för vattenbad. Minska fuktförlust och vattenansamling på bänken
- 1 års garanti
- Material: Rostfritt stål
Garanti
Ett år
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Modell 202 Isotemp™ 2L vattenbad |
| Material | Rostfritt stål |
| Garanti | 1 år |