Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp™ Gavelskydd för vattenbad
Produktkod. p-2451507 Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
Modell 202 Isotemp™ 2L vattenbad
Modell 220, 228 Isotemp™ 20L och 28L vattenbad
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15167843
Brand: Fisherbrand™ 1546232Q
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minska fuktförlust och vattenansamling på bänken.
Rostfria gavelskydd för vattenbad. Minska fuktförlust och vattenansamling på bänken
  • 1 års garanti
  • Material: Rostfritt stål
Garanti
Ett år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Modell 202 Isotemp™ 2L vattenbad
Material Rostfritt stål
Garanti 1 år