Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp™ uppvärmda badcirkulatorer: Modell 4100 H7
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Innehåller
Includes external circulation plumbing fittings
Standardkrets för högtemperaturavstängning (HTC) kan väljas av användaren för att säkerställa att tillämpningstemperaturerna inte överskrider inställda parametrar
- Avstängning vid hög temperatur och låg nivå
- Kompakt yta maximerar bänkutrymmet
- Maximal kapacitet mellan 4 till 7 l
- Inkluderar rörsystem för extern cirkulation med 8 mm och 12 mm kopplingar och klämmor för tillförsel och retur
- Arbetsområdesskydd ingår på alla uppvärmda bad
- Bad av hög kvalitet i rostfritt stål
- Alla badavlopp är placerade på framsidan av enheten med en integrerad ventil
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 4 till 7 l |
| Flödeshastighet | 17 |
| Pumptyp | Kraft |
| Temperaturområde | 10 °C till 100 °C |
| Typ | Isotemp™ Uppvärmd badcirkulator |
| Inkluderar | Rörkopplingar för extern cirkulation |
| Max. Tryck | 310 mbar |
| Modell | 4100 H7 |
| Temperaturstabilitet | ±0,1 °C |
| Mått (L x B x H) | 14,3 x 8,5 15,6 tum (363,2 x 215,9 x 396,2 mm) |
| Visa mer |