Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp™ Uppvärmda badcirkulatorer: Modell 5150 H11
Handla allt Fisherbrand Produkter
Spänning:
230 V
Frekvens:
50 Hz
Typ:
Isotemp™ Uppvärmd badcirkulator
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Includes external circulation plumbing fittings
Standardkrets för högtemperaturavstängning (HTC) kan väljas av användaren för att säkerställa att tillämpningstemperaturerna inte överskrider inställda parametrar
- Avstängning vid hög temperatur och låg nivå
- Kompakt yta maximerar bänkutrymmet
- Inkluderar rörsystem för extern cirkulation med 8 mm och 12 mm kopplingar och klämmor för tillförsel och retur
- Arbetsområdesskydd ingår på alla uppvärmda bad
- Bad av hög kvalitet i rostfritt stål
- Alla badavlopp är placerade på framsidan av enheten med en integrerad ventil
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 7 till 11 L |
| Flödeshastighet | 17 |
| Pumptyp | Kraft |
| Temperaturområde | 10 °C till 150 °C |
| Typ | Isotemp™ Uppvärmd badcirkulator |
| Inkluderar | Rörkopplingar för extern cirkulation |
| Modell | 5150 H11 |
| Temperaturstabilitet | ±0,05 °C |
| Mått (L x B x H) | 15,6 x 11,9 x 14,2 tum. (39,6 x 30,2 x 36,3 cm) |
| Längd (engelska) | 15,6 tum |
| Visa mer |