Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp™ Uppvärmda badcirkulatorer: Modell 5150 H7
Produktkod. p-4903554 Handla allt Fisherbrand Produkter
Spänning:
230 V
Frekvens:
50 Hz
Typ:
Isotemp™ Uppvärmd badcirkulator
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11356671
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Includes external circulation plumbing fittings
Tillförlitliga värmare med hög effekt som ger snabb uppvärmning av vätskan och säkerställer vätskekompatibilitet för din tillämpning.
Standardkrets för högtemperaturavstängning (HTC) kan väljas av användaren för att säkerställa att tillämpningstemperaturerna inte överskrider inställda parametrar ​
  • Avstängning vid hög temperatur och låg nivå
  • Kompakt yta maximerar bänkutrymmet
  • Inkluderar rörsystem för extern cirkulation med 8 mm och 12 mm kopplingar och klämmor för tillförsel och retur
  • Arbetsområdesskydd ingår på alla uppvärmda bad
  • Bad av hög kvalitet i rostfritt stål
  • Alla badavlopp är placerade på framsidan av enheten med en integrerad ventil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 4 till 7 l
Flödeshastighet 17
Pumptyp Kraft
Temperaturområde 10 °C till 150 °C
Typ Isotemp™ Uppvärmd badcirkulator
Inkluderar Rörkopplingar för extern cirkulation
Max. Tryck 310 mbar
Modell 5150 H7
Temperaturstabilitet 10 °C till 150 °C
Längd (engelska) 15,6 tum
Längd (metrisk) 39.6 cm
Höjd (engelska) 14,3 tum
Höjd (metrisk) 36.3 cm
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz