Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp™ Uppvärmda doppcirkulatorer: Modell 5150C
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivelse
Indeholder
External circulation plumbing fittings
Precision, funktioner och prestanda möjliggör optimering av konfigurationer för att möta olika applikationsbehov.
Varje enhet har:
- Två pumphastigheter: 50 % och 100 %
- Justerbar PID-kontroll
- Stor, lättläst, femraders LCD-display
- Tre språk: engelska, tyska, franska
- Övertemperatur/lågnivåavstängningar med ljud- och visuella larm
- Högkvalitativ industrimotor för utmärkt pumpprestanda och lång livslängd
Temperaturområde: Omgivningstemperatur till +200 °C
5150 Controller
för bättre prestanda
- Omgivningstemperatur till +150 °C
- 1 kW värmare
- Kraftfull kraftpump
- Fem programmerbara börvärden: +20 °C, +37 °C, +50 °C, +70 C °och +100 °C
- Temperaturvisning in° C,° F eller° K med upplösning på 0,1 eller 0,01
- Finns med klämma eller brygga
- Kompatibla vätskor: DI-vatten upp till 3 mOhm; 50/50 EG/vatten; 50/50 PG/vatten; Sil 100; Sil 180; och Sil 300
Certificeringer
UL/CSA (efterlevnad väntar), CE-certifierad, RoHS/WEEE
Overholdelse
Säkerhetsklass III, FL-DIN 12876
garanti
Två år
Tekniske data
Tekniske data
| Certifikat och efterlevnad | CE, Säkerhetsklass II |
| Pumptyp | Kraft |
| Temperaturområde | Ambient +10° till 150 °C |
| Typ | Isotemp™ Immersion Cirkulator |
| Värmekapacitet | 1.2 kW |
| Max. Tryck | 310 mbar |
| Modell | 5150C |
| Pumpkapacitet | 17 |
| Temperaturstabilitet | ±0,05 °C |
| Bredd (engelska) | 4,40 tum. |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?