Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp™ Uppvärmda doppcirkulatorer: Modell 6200B
Produktkod. 11336681 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Spänning:
230 V
Frekvens:
50 Hz
Typ:
Isotemp™ Immersion Cirkulator
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Frekvens Typ unitSize
11336681 230 V 50 Hz Isotemp™ Immersion Cirkulator Varje
1 options
Produktkod. 11336681
Innehåller
External circulation plumbing fittings
Bekvämt, enkelt sätt att konvertera öppna bad till bad med konstant temperatur.
Precision, funktioner och prestanda möjliggör optimering av konfigurationer för att möta olika applikationsbehov.
Varje enhet har:
  • Två pumphastigheter: 50 % och 100 %
  • Justerbar PID-kontroll
  • Stor, lättläst, femraders LCD-display
  • Tre språk: engelska, tyska, franska
  • Övertemperatur/lågnivåavstängningar med ljud- och visuella larm
  • Högkvalitativ industrimotor för utmärkt pumpprestanda och lång livslängd
Temperaturområde: Omgivningstemperatur till +200 °C
6200 Controller
för automation och fjärrstyrning
  • Omgivningstemperatur till +200 °C
  • 1,2 kW värmare
  • Kraftfull kraft/sugpump
  • Fem programmerbara börvärden: +20 °C, +37 °C, +50 °C, +70 C °och +100 °C
  • Temperaturvisning in° C,° F eller° K med upplösning på 0,1 eller 0,01
  • Finns med brygga
  • Alternativ för RS-232/USB-gränssnitt
  • Fjärrstyrd temperaturkontroll av externa system (med valfri sond)
  • Kompatibla vätskor: DI-vatten upp till 3 mOhm; 50/50 EG/PG; Sil 100; Sil 180; och Sil 300
Certifikat
UL/CSA (efterlevnad väntar), CE-certifierad, RoHS/WEEE
Uppfyllande
Säkerhetsklass III, FL-DIN 12876
Garanti
Två år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, Säkerhetsklass II
Pumptyp Kraft och sug
Temperaturområde Ambient +10° till 200 °C
Typ Isotemp™ Immersion Cirkulator
Värmekapacitet 2.0 kW
Max. Tryck 750 mbar
Modell 6200B
Pumpkapacitet 21
Temperaturstabilitet ±0,025 °C
Bredd (engelska) 14,4 tum.
Bredd (engelska) Interiör 5,7 tum.
Höjd (engelska) 13,4 tum
Höjd (metrisk) 34.4 cm
Djup (engelska) 8,5 tum
Djup (metriskt) 21.8 cm
Vikt (engelska) 11.0 lb.
Vikt (metrisk) 5 kg
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz