Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp™ Uppvärmda doppcirkulatorer: Modell 6200B
Handla allt Fisherbrand Produkter
Spänning:
230 V
Frekvens:
50 Hz
Typ:
Isotemp™ Immersion Cirkulator
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
External circulation plumbing fittings
Precision, funktioner och prestanda möjliggör optimering av konfigurationer för att möta olika applikationsbehov.
Varje enhet har:
- Två pumphastigheter: 50 % och 100 %
- Justerbar PID-kontroll
- Stor, lättläst, femraders LCD-display
- Tre språk: engelska, tyska, franska
- Övertemperatur/lågnivåavstängningar med ljud- och visuella larm
- Högkvalitativ industrimotor för utmärkt pumpprestanda och lång livslängd
Temperaturområde: Omgivningstemperatur till +200 °C
6200 Controller
för automation och fjärrstyrning
- Omgivningstemperatur till +200 °C
- 1,2 kW värmare
- Kraftfull kraft/sugpump
- Fem programmerbara börvärden: +20 °C, +37 °C, +50 °C, +70 C °och +100 °C
- Temperaturvisning in° C,° F eller° K med upplösning på 0,1 eller 0,01
- Finns med brygga
- Alternativ för RS-232/USB-gränssnitt
- Fjärrstyrd temperaturkontroll av externa system (med valfri sond)
- Kompatibla vätskor: DI-vatten upp till 3 mOhm; 50/50 EG/PG; Sil 100; Sil 180; och Sil 300
Certifikat
UL/CSA (efterlevnad väntar), CE-certifierad, RoHS/WEEE
Uppfyllande
Säkerhetsklass III, FL-DIN 12876
Garanti
Två år
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE, Säkerhetsklass II |
| Pumptyp | Kraft och sug |
| Temperaturområde | Ambient +10° till 200 °C |
| Typ | Isotemp™ Immersion Cirkulator |
| Värmekapacitet | 2.0 kW |
| Max. Tryck | 750 mbar |
| Modell | 6200B |
| Pumpkapacitet | 21 |
| Temperaturstabilitet | ±0,025 °C |
| Bredd (engelska) | 14,4 tum. |
| Visa mer |