Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp™ Kokplatta, Omgivningstemperatur till 400 °C, Keramik
Produktkod. 15313538 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Material för toppplatta:
Keramisk
Produktkod. Material för toppplatta
15313538 Keramisk
1 options
Produktkod. 15313538
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4840.00 SEK
    4740.50 SEK / Paket med 1
    Save 99.50 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Form: Fyrkantig, Storlek: 10,25 x 10,25 tum, Pluggtyp: EU och Storbritannien
Upplev exceptionell säkerhet och temperaturprestanda för dina rutinprotokoll. Finns i tre storlekar, vilket ger flexibilitet från mikroskala kemi till produktionsverksamhet.
Avancerad teknik:
  • Stark magnetisk koppling
  • Temperatur justerbar i steg om 1 grad
  • HOT TOP-varningssystem designat för att skydda mot oavsiktliga brännskador med framträdande display när värmeytan är över 50 C (°122 °F)
  • Automatiskt övertemperaturskydd
Flexibel, robust design:
  • Val av topplatta i keramik eller aluminium
  • Upphöjd display skyddar elektroniken från spill
  • Valfri temperatursond och stänkskyddsskydd
  • Varierande storlekar för olika provvolymer
  • EU och Storbritannien kontakt
Certifikat
cCSAus (100-120 V-modeller), CE (230 V-modeller)
Uppfyllande
RoHS-kompatibel
Garanti
Tre år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Värmeplatta
Material för toppplatta Keramisk
Storlek 10,25 x 10,25 tum
Temperatur (metrisk) Omgivning till 400 °C
Höjd (engelska) 4 tum
Längd (engelska) 16,2 tum
Bredd (engelska) 11,3 tum
Höjd (metrisk) 10.2 cm
Längd (metrisk) 41.1 cm
Bredd (metrisk) 28.7 cm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Pluggtyp Storbritannien/EU/CN
Form Fyrkantig
Spänning 230 V
Typ Varmplatta
Certifikat och efterlevnad CE, ROHS-kompatibel
Garanti 3 år
Mått (L x B x H) 16,2 x 11,3 x 4 tum (41,1 x 28,7 x 10,2 cm)