Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp™ Kokplatta, Omgivningstemperatur till 540 °C, Keramik
Produktkod. 15343508 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Material för toppplatta:
Keramisk
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material för toppplatta Förpackningsstorlek
15343508 Keramisk Varje
1 options
Produktkod. 15343508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3325.00 SEK
    3018.71 SEK / Paket med 1
    Save 306.29 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Form: Fyrkantig, Storlek: 4,25 x 4,25 tum, Pluggtyp: EU och Storbritannien
Upplev exceptionell säkerhet och temperaturprestanda för dina rutinprotokoll. Finns i tre storlekar, vilket ger flexibilitet från mikroskala kemi till produktionsverksamhet.
Avancerad teknik:
  • Stark magnetisk koppling
  • Temperatur justerbar i steg om 1 grad
  • HOT TOP-varningssystem designat för att skydda mot oavsiktliga brännskador med framträdande display när värmeytan är över 50 C (°122 °F)
  • Automatiskt övertemperaturskydd
Flexibel, robust design:
  • Val av topplatta i keramik eller aluminium
  • Upphöjd display skyddar elektroniken från spill
  • Valfri temperatursond och stänkskyddsskydd
  • Varierande storlekar för olika provvolymer
  • EU och Storbritannien kontakt
Certifikat
cCSAus (100-120 V-modeller), CE (230 V-modeller)
Uppfyllande
RoHS-kompatibel
Garanti
Tre år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Värmeplatta
Material för toppplatta Keramisk
Storlek 4,25 x 4,25 tum.
Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur till 540 °C
Höjd (engelska) 3,6 tum
Längd (engelska) 10 tum
Bredd (engelska) 5 tum
Höjd (metrisk) 9.1 cm
Längd (metrisk) 25.4 cm
Bredd (metrisk) 12.7 cm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Pluggtyp Storbritannien/EU/CN
Form Fyrkantig
Spänning 230 V
Typ Varmplatta