Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp™ R20 kylda och uppvärmda badcirkulatorer: 5,4-6,5 l, 230V/50Hz
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Innehåller
- External circulation plumbing with 8 and 12mm fittings
- Supply and return clamps
- Work area covers
Lågprofilmodell möjliggör enkel tillgång till badet när labbdiskens höjd är en utmaning. Sömlösa tankar i rostfritt stål garanterar hållbarhet och enkel rengöring. Ett robust kylsystem säkerställer att prover och tillämpningar kan kylas snabbt. Finjusterad kylreglering ger utmärkt temperaturstabilitet vid alla tillfällen.
- Alla badavlopp är placerade på framsidan av enheten med en integrerad ventil
Grönt tips: För mindre krävande tillämpningar kan strömförbrukningen minskas genom att använda energisparläget.
Specifikationer
Specifikationer
| Kylkapacitet | 250 W |
| Pumptyp | Kraft och sug |
| Temperaturområde | 20 °C till 100 °C |
| Typ | Hög form |
| Max. Tryck | 21 l/min; 750 mbar |
| Modell | Isotemp 6200 R20 |
| Temperaturstabilitet | ±0,025 °C |
| Spänning | 230 V |
| Frekvens | 50 Hz |