Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp™ R20 kylda och uppvärmda badcirkulatorer: 5,4-6,5 l, 230V/50Hz
Produktkod. 11336651 Handla allt Fisherbrand Produkter
Modell:
Isotemp 4100 R20
Isotemp 4100 R20F
Isotemp 6200 R20
Typ:
Hög form
Kort form
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11336651
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
  • External circulation plumbing with 8 and 12mm fittings
  • Supply and return clamps
  • Work area covers
För laboratorie- och industriella tillämpningar.
Lågprofilmodell möjliggör enkel tillgång till badet när labbdiskens höjd är en utmaning. Sömlösa tankar i rostfritt stål garanterar hållbarhet och enkel rengöring. Ett robust kylsystem säkerställer att prover och tillämpningar kan kylas snabbt. Finjusterad kylreglering ger utmärkt temperaturstabilitet vid alla tillfällen.
  • Alla badavlopp är placerade på framsidan av enheten med en integrerad ventil
Grönt tips: För mindre krävande tillämpningar kan strömförbrukningen minskas genom att använda energisparläget.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kylkapacitet 250 W
Pumptyp Kraft och sug
Temperaturområde 20 °C till 100 °C
Typ Kort form
Max. Tryck 21 l/min; 750 mbar
Modell Isotemp 6200 R20
Temperaturstabilitet ±0,025 °C
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz