Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp™ RT Advanced Hotplate Stirrer, 350 °C, keramisk, aluminium
Produktkod. 15326607 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Pluggtyp:
Olika stilar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pluggtyp Förpackningsstorlek
15326607 Olika stilar Varje
1 options
Produktkod. 15326607
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11595.00 SEK
    10281.78 SEK / Paket med 1
    Save 1313.22 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Omrörningsintervall: 30 till 2000 r/min, Form: Rund, Storlek: 5,5 tum i diameter, Max. Provbelastning: 25 kg, Pluggtyp: Olika stilar
Den eleganta, lågprofilerade RT Advanced Digital Hotplate Stirrer erbjuder digital temperatur- och hastighetskontroll med 0,1°C temperaturupplösning och omrörningshastighetsintervall på 30 till 2000 r/min. Välj din uppvärmningshastighet och upplev en utmärkt värmeöverföring tack vare den tätt integrerade strukturen hos värmaren och en keramiskt belagd topplatta av aluminiumlegering som också ger utmärkt enhetlighet och korrosionsbeständighet samtidigt som den möjliggör optimal övervakning av färgförändringar i prover eller media under drift.
Exakt kontroll för optimal noggrannhet
  • Mikroprocessor PID-regulator med återkoppling
  • Digital LED-display med temperatur och r/min (0,1 C upplösning för temperatur)
  • Se aktuell och inställd temperatur eller omrörningshastighet samtidigt
  • Omrörningshastighetsintervall: 30 till 2000 r/min
  • Vid förändring av viskositeten bibehåller återkopplingsfunktionen regelbunden hastighet
  • Temperaturområde: Max. 350°C / 662°F
  • Uppvärmningshastigheten kan ställas in från 0 till 100 % med 1 % intervall
Bekväma funktioner ger flexibilitet
  • Ställ in timern på att starta omedelbart, räkna ner eller starta när topplattan når önskat börvärde
  • Användarkonfigurerbar inställning av temperaturgräns
  • Låsbar knappsats för ökad säkerhet
    • När enheten är ansluten ändras den automatiskt till läge för extern sensor
    • Möjliggör kontroll av provtemperaturen när den används
    • Ger prov- eller mediatemperaturdetektering i realtid på digital display
  • Två gängade hål för stödstänger rymmer olika typer av enheter som temperatursensorer, termometrar, laboratorieglas med mera (stödstång och klämma säljs separat)
  • Temperatursond ingår
Säkerhetsfunktioner ger sinnesro
  • Varningsindikator för varm topplatta tänds när den är avstängd och fortfarande är ansluten tills topplattan når omgivande temperatur
  • Omrörningsmekanism med mjuk start förhindrar stänk vid start
  • Automatisk avstängning vid övertemperatur
  • Löstagbar nätsladd
  • Transparent sköld som tillval, skyddar användaren från stänk
Konstruktion/Kapacitet
  • Omrörningskapacitet: 20 l (H2O)
  • Topplattans mått: 140 mm / 5,5 tum i diameter
  • Topplattans material: Keramiskt belagd aluminium
  • Övergripande mått (L x B x H): 290 x 161 x 100 mm / 11,42 x 6,34 x 3,94 tum
  • Kroppsmaterial: Aluminium
  • Display: digital LED (0,1C upplösning)
  • Värmeeffekt: 600 W
  • Maximal belastning: 25 kg / 55,1 lb.
  • Elektriskt: 120 V, 60 Hz / 230 V, 50/60 Hz
Valfria tillbehör
  • Värmebad (kat. nr. 11-676-269)
  • Transparent säkerhetssköld (kat. nr. 11-676-270)
  • Support Rod (kat. No. 11-676-271)
  • C-5, Clamp Holder (kat. No. 11-676-276)
  • 3 Prong Clamp (kat. No. 11-676-277)
  • A Class Temperature Probe (PT100, 400°C) (kat. No. 11-676-278)
Certifikat
CE, cCSAus
Garanti
Två år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Keramiskt belagd aluminium
Spänning 230 V
Inkluderar Sladdset med diverse kontakter
Kroppsmaterial Aluminium
Controllertyp PID, Skala
Längd (engelska) 11,42 tum
Storlek 5,5 tum dia.
Höjd (metrisk) 100 cm
Temperatur (metrisk) 50 °C till 350 °C
Temperatur (engelska) 122 °F till 662 °F
Omgivningstemperatur 50 °C till 350 °C (122 °F till 662 °F)
Höjd (engelska) 3,94 tum
Frekvens 50/60 Hz
Bredd (metrisk) 161 cm
Längd (metrisk) 290 cm
Bredd (engelska) 6,34 tum
Wattal 600 W
Typ Värmeplattor med omrörning
Form Rund
Max. Provladdning 25 kg
Pluggtyp Olika stilar
Max. Behållarstorlek 20 L
Omrörningsområde 30 till 2000 r/min