Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp™ Kokplatta, 50 °C till 350 °C, Aluminium, Keramik
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Öka ditt förtroende för säkerhet och noggrannhet med den eleganta, lågprofilerade RT Digital Hotplate, som erbjuder exakt digital kontroll med 0,1 C °upplösning och maximal temperatur på 350 °C. Upplev snabb uppvärmningstid och en utmärkt värmeöverföringshastighet tack vare den tätt integrerade strukturen hos värmaren och en keramisk belagd toppplatta av legering —ger temperaturjämnhet och korrosionsbeständighet samtidigt som det möjliggör optimal övervakning av färgförändringar i prover eller media under drift.
Exakt kontroll för optimal noggrannhet
- Mikroprocessor PID-kontroll
- Digital LED-skärm (°0,1 C upplösning).
- Se aktuell och inställd temperatur samtidigt
- Temperaturområde: Max. 350 °C / 662 °F
- Uppvärmningshastigheten kan ställas in från 0 till 100 % med 1 % intervall
- Välj att visa temperaturen i antingen Celsius (° C) eller Fahrenheit (° F)
- Ställ in timern på att starta omedelbart, räkna ner eller starta när topplattan når önskat börvärde
- Låsbar knappsats för ökad säkerhet
- Två gängade hål för stödstänger rymmer olika typer av enheter som temperatursensorer, termometrar, laboratorieglas med mera
- Varmtoppsvarningsindikator förblir tänd när den är avstängd och fortfarande ansluten tills toppplattan når omgivningen
- Automatisk avstängning vid övertemperatur
- Löstagbar nätsladd
- Transparent sköld som tillval, skyddar användaren från stänk
- Toppplattans mått: 140 mm / 5,5 tum i diameter
- Toppplatta Material: keramiskt belagd aluminium
- Display: digital LED (0,1C upplösning)
- Maximal belastning: 25 kg / 55,1 lb.
- Värmebad (kat. nr. 11-676-269)
- Transparent säkerhetssköld (kat. nr. 11-676-270)
- Support Rod (kat. No. 11-676-271)
- C-5, Clamp Holder (kat. No. 11-676-276)
- 3-stiftsklämma (kat. nr 11-676-277
Certifikat
CE, cCSAus
Garanti
Två år
Specifikationer
Specifikationer
| Kroppsmaterial | Gjuten aluminium |
| Material för toppplatta | Aluminium, Keramik |
| Temperatur (engelska) | 122 °F till 662 °F |
| Controllertyp | PID |
| Storlek | 5,5 tum dia. |
| Temperatur (metrisk) | 50 °C till 350 °C |
| Höjd (engelska) | 3,94 tum |
| Längd (engelska) | 11,42 tum |
| Bredd (engelska) | 6,34 tum |
| Höjd (metrisk) | 100 mm |
| Visa mer |