Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp™ RT kokplattaomrörare, 350 °C, aluminium, keramik
Produktkod. 15316607 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Pluggtyp:
Olika stilar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pluggtyp Förpackningsstorlek
15316607 Olika stilar Varje
1 options
Produktkod. 15316607
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8535.00 SEK
    7909.94 SEK / Paket med 1
    Save 625.06 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Omrörningsområde: 50 till 2000 rpm, Form: Rund, Storlek: 5,5 tum i diameter, Max. Provbelastning: 25 kg, Pluggtyp: Olika stilar
Dra nytta av exceptionellt stark magnetkopplingskraft och en mjukstartad omrörningsmekanism. Upplev snabb uppvärmningstid och en utmärkt värmeöverföringshastighet tack vare den tätt integrerade strukturen av värmaren och en keramisk belagd toppplatta av aluminiumlegering som ger utmärkt temperaturjämnhet och korrosionsbeständighet samtidigt som det möjliggör optimal övervakning av färgförändringar i prover eller media under drift.
Konsekvent kontroll för optimal noggrannhet
  • Mikroprocessor PID-kontroll
  • Omrörningshastighet upp till 2000 rpm
  • Vid förändring av viskositeten bibehåller återkopplingsfunktionen regelbunden hastighet
  • Temperaturområde: Max. 350 °C / 662 °F
Bekväma funktioner ger flexibilitet
  • Två gängade hål för stödstänger rymmer olika typer av enheter som temperatursensorer, termometrar, laboratorieglas med mera
Säkerhetsfunktioner ger sinnesro
  • Varmtoppsvarningsindikator tänds när enheten är avstängd och fortfarande ansluten tills toppplattan når omgivningen
  • Automatisk avstängning vid övertemperatur
  • Löstagbar nätsladd
  • Valfri transparent sköld skyddar mot stänk
Konstruktion/Kapacitet
  • Omrörningskapacitet: 20 L (H2O )
  • Toppplattans mått: 140 mm / 5,5 i diameter
  • Topplattans material: Keramiskt belagd aluminium
  • Övergripande mått (L x B x H): 290 x 161 x 100 mm / 11,42 x 6,34 x 3,94 tum
  • Kroppsmaterial: Aluminium
  • Display: digital LED (0,1C upplösning)
  • Värmeeffekt: 600 W
  • Maximal belastning: 25 kg / 55,1 lb.
  • Elektriskt: 120 V, 60 Hz / 230 V, 50/60 Hz
Valfria tillbehör
  • Värmebad (kat. nr. 11-676-269)
  • Transparent säkerhetssköld (kat. nr. 11-676-270)
  • Support Rod (kat. No. 11-676-271)
  • C-5, Clamp Holder (kat. No. 11-676-276)
  • 3-stiftsklämma (kat. nr 11-676-277
Certifikat
CE, cCSAus
Garanti
Två år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Keramiskt belagd aluminium
Spänning 230 V
Inkluderar Sladdset med diverse kontakter
Kroppsmaterial Gjuten aluminium
Controllertyp skala
Längd (engelska) 11,42 tum
Storlek 5,5 tum dia.
Höjd (metrisk) 100 cm
Temperatur (metrisk) 50 °C till 350 °C
Temperatur (engelska) 122 °F till 662 °F
Omgivningstemperatur 50 °C till 350 °C (122 °F till 662 °F)
Höjd (engelska) 3,94 tum
Frekvens 50/60 Hz
Bredd (metrisk) 161 cm
Längd (metrisk) 290 cm
Bredd (engelska) 6,34 tum
Wattal 600 W
Typ Värmeplattor med omrörning
Form Rund
Max. Provladdning 25 kg
Pluggtyp Olika stilar
Max. Behållarstorlek 20 L
Omrörningsområde 50 till 2000 rpm
Garanti 2 år
Mått (L x B x H) 11,42 x 6,34 x 3,94 tum (290 x 161 x 100 mm)
Certifikat och efterlevnad cCSAus, CE