Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp™ Shake Touch High Speed Shakers
Handla allt Fisherbrand ProdukterBeskrivning
De Fisher Scientific Isotemp Skaka Touch och Isotemp Cooling Shake Touch är designade för applikationer som kräver konsekventa och exakta resultat. De Fisher Scientific Isotemp Shake Touch line använder utbytbara block för att rymma en mängd olika rör och mikroplattor. Den lättanvända LCD-färgskärmen på 4,3 tum är kompatibel med gummihandskar och låter användaren spara och synligt spåra framsteg genom livestatusfältet för fem användardefinierade program, vart och ett med fem individuella steg. USB port kan överföra information till en flashenhet för dataloggning, programlagring och programuppdateringar. Enhetens förbättrade elektronik och temperatursensorer gav exakta, pålitliga temperaturinställningar över hela driftsområdet.
- Intuitiv 4,3-tums färg LCD-pekskärm med låg profildesign
- Möjlighet för snabb kylning och/eller uppvärmning och höghastighetsskakning
- Programmerbar för upp till fem separata 5-stegsprogram
- Obegränsat antal program om du använder USB
- Enpunktstemperaturkalibrering för sex användardefinierade börvärden
- Justerbara uppvärmnings- och kyltemperaturramphastigheter i steg om 0,5 °C
- PID temperaturregulator tillåter justeringar i steg om °0,1 C
- Hus tillverkat av värme- och kemikaliebeständig polymer
- Pulsläge för snabba vortexapplikationer
- Åtta tillbehörsblocksalternativ
- Hottop-indikatorn tänds när temperaturen når 40 °C
- Ett ljudlarm kommer att ljuda när börvärdet nås och i tidsinställt läge när tiden nått noll
Cooling Shake Touch
- Med uppvärmnings-, kyl- och skakmöjligheter
- Temperaturområde: 17 °C under omgivningstemperatur till 100 °C
- Temperaturnoggrannhet: ±0,5 °C mellan 20 °C och 45 °C,± 2 °C under 20 °C och över 45 °C
- Med uppvärmnings- och skakmöjligheter
- Temperaturområde: 4 °C över omgivningstemperatur till °100 °C Temperaturnoggrannhet:± 1 °C mellan 20 °C och 45 C,°± 2 C °över 45 °C
Finns med valfri 3 poäng NIST spårbar kalibrering (Med FS Kat.nr. 02-217-739, 02-217-740, 02-217-743 och 02-217-744) . Det spårbara certifikatet inkluderar faktiska kalibreringsmätdata och osäkerhet. Kalibreringslaboratoriet uppfyller ISO/IEC 17025.
Cellkulturer, DNA, RNA, hybridisering och proteinstudier
Beställningsinfo
Fisherbrand Isotemp Skaka Touch och Fisherbrand Isotemp Cooling Shake Touch kan vara kompatibel med Eppendorf™ Thermomixer R™ block.
Certifikat
TUV-listad, CE-märkt (230V-modeller)
Garanti
Fem år på delar och arbete
Specifikationer
Specifikationer
| Bana | 0,12 tum |
| Hastighetsintervall | 300 till 3000 rpm |
| Spänning | 230 V |
| Temperaturområde (metriskt) | 17 °C till 100 °C |
| Wattal | 210 W |
| Amperage | 0,9 A |
| Produkttyp | Höghastighetshaker |
| Certifikat och efterlevnad | utan NIST Spårbar |
| Temperaturområde (engelska) | 62,6 °F till 212 °F |
| Noggrannhet | ±2 % |
| Visa mer |