Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp™ Kokplatta omrörare, omgivningstemperatur till 300 °C, aluminium
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Upplev exakt omrörningskontroll, exceptionell säkerhet och temperaturprestanda för dina rutinprotokoll.
Avancerad teknik:
- Långsam omrörning, konsekvent hastighetskontroll och stark magnetisk koppling
- Temperatur justerbar i steg om 1 grad
- HOT TOP-varningssystem designat för att skydda mot oavsiktliga brännskador med framträdande display när värmeytan är över 50 C (°122 °F)
- Automatiskt övertemperaturskydd
- Val av topplatta i keramik eller aluminium
- Upphöjd display skyddar elektroniken från spill
- Valfri temperatursond och stänkskyddsskydd
- Varierande storlekar för olika provvolymer
- Inkluderar omrörarstång
- EU och Storbritannien kontakt
Certifikat
cCSAus (100-120 V-modeller), CE (230 V-modeller)
Uppfyllande
RoHS-kompatibel
Garanti
Tre år
Specifikationer
Specifikationer
| Material för toppplatta | Aluminium |
| Spänning | 230 V |
| Beskrivning | Kokplatta omrörare |
| Elektriska krav | 230 V 50/60 Hz |
| Längd (engelska) | 8,2 tum |
| Storlek | 7,25 x 7,25 tum |
| Höjd (metrisk) | 9.7 cm |
| Temperatur (metrisk) | Omgivning till 300 °C |
| Höjd (engelska) | 3,8 tum |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Visa mer |