Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp™ Kokplattaomrörare, omgivningstemperatur till 540 C, °keramik
Produktkod. 15393508 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Pluggtyp:
Storbritannien/EU/CN
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pluggtyp Förpackningsstorlek
15393508 Storbritannien/EU/CN Varje
1 options
Produktkod. 15393508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4760.00 SEK
    4403.24 SEK / Paket med 1
    Save 356.76 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Omrörningsområde: 50 till 1500 rpm, Form: Fyrkantig, Storlek: 4,25 x 4,25 tum, Pluggtyp: EU och Storbritannien
Upplev exakt omrörningskontroll, exceptionell säkerhet och temperaturprestanda för dina rutinprotokoll.
Avancerad teknik:
  • Långsam omrörning, konsekvent hastighetskontroll och stark magnetisk koppling
  • Temperatur justerbar i steg om 1 grad
  • HOT TOP-varningssystem designat för att skydda mot oavsiktliga brännskador med framträdande display när värmeytan är över 50 C (°122 °F)
  • Automatiskt övertemperaturskydd
Flexibel, robust design:
  • Val av topplatta i keramik eller aluminium
  • Upphöjd display skyddar elektroniken från spill
  • Valfri temperatursond och stänkskyddsskydd
  • Varierande storlekar för olika provvolymer
  • Inkluderar omrörarstång
  • EU och Storbritannien kontakt
Certifikat
cCSAus (100-120 V-modeller), CE (230 V-modeller)
Uppfyllande
RoHS-kompatibel
Garanti
Tre år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Keramisk
Spänning 230 V
Beskrivning Kokplatta omrörare
Inkluderar Omrörningsbar
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Längd (engelska) 5 tum
Storlek 4,25 x 4,25 tum.
Höjd (metrisk) 9.1 cm
Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur till 540 °C
Höjd (engelska) 3,6 tum
Frekvens 50/60 Hz
Bredd (metrisk) 25.4 cm
Längd (metrisk) 12.7 cm
Bredd (engelska) 10 tum
Typ Värmeplattor med omrörning
Form Fyrkantig
Pluggtyp Storbritannien/EU/CN
Max. Behållarstorlek 1 L
Omrörningsområde 50 till 1500 r/min
Garanti 3 år
Mått (L x B x H) 10 x 5 x 3,6 tum (25,4 x 12,7 x 9,1 cm)
Certifikat och efterlevnad CE, RoHS-kompatibel