Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp™ Kokplatta omrörare, omgivningstemperatur till 400 °C, keramik
Produktkod. 15353538 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Pluggtyp:
Storbritannien/EU/CN
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pluggtyp Förpackningsstorlek
15353538 Storbritannien/EU/CN Varje
1 options
Produktkod. 15353538
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6805.00 SEK
    5980.68 SEK / Paket med 1
    Save 824.32 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Omrörningsområde: 50 till 1500 rpm, Form: Fyrkantig, Storlek: 10,25 x 10,25 tum, Pluggtyp: EU, Storbritannien, CN
Upplev exakt omrörningskontroll, exceptionell säkerhet och temperaturprestanda för dina rutinprotokoll.
Avancerad teknik:
  • Långsam omrörning, konsekvent hastighetskontroll och stark magnetisk koppling
  • Temperatur justerbar i steg om 1 grad
  • HOT TOP-varningssystem designat för att skydda mot oavsiktliga brännskador med framträdande display när värmeytan är över 50 C (°122 °F)
  • Automatiskt övertemperaturskydd
Flexibel, robust design:
  • Val av topplatta i keramik eller aluminium
  • Upphöjd display skyddar elektroniken från spill
  • Valfri temperatursond och stänkskyddsskydd
  • Varierande storlekar för olika provvolymer
  • Inkluderar omrörarstång
  • Plugg: EU, Storbritannien, CN
Certifikat
cCSAus (100-120 V-modeller), CE (230 V-modeller)
Uppfyllande
RoHS-kompatibel
Garanti
Tre år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Keramisk
Spänning 230 V
Beskrivning Kokplatta omrörare
Inkluderar Omrörningsbar
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Längd (engelska) 11,3 tum
Storlek 10,25 x 10,25 tum
Höjd (metrisk) 10.2 cm
Temperatur (metrisk) Omgivning till 400 °C
Höjd (engelska) 4 tum
Frekvens 50/60 Hz
Bredd (metrisk) 41.1 cm
Längd (metrisk) 28.7 cm
Bredd (engelska) 16,2 tum
Typ Värmeplattor med omrörning
Form Fyrkantig
Pluggtyp Storbritannien/EU/CN
Max. Behållarstorlek 6 L
Omrörningsområde 50 till 1500 r/min
Garanti 3 år
Mått (L x B x H) 10,25 tum x 10,25 tum
Certifikat och efterlevnad RoHS, cCSAus (100 till 120 V-modell), CE (230 V-modell)