Läs mer
Fisherbrand™ Jack Stativ
Produktkod. 12951161 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Modell 505/705 ljuddämpare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12951161 Modell 505/705 ljuddämpare Varje
1 options
Produktkod. 12951161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2795.01 SEK
    2313.80 SEK / Paket med 1
    Save 481.21 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för att höja prover upp till en stationär sond monterad i höljet eller på ett stativ.
Fisher Scientific™ Jack-stativet är idealiskt för prover till en stationär sond monterad i höljet.
  • Plattform som höjer och sänker prover under en stationär sond
  • För användning med Model 505/705 Sonic Dismembrator.
Specifikationer
Produkttyp Jack Stativ
Mått (L x B) 6 x 6 tums plattform
För användning med (applikation) Idealisk för att höja prover till en stationär sond monterad i ett hölje
För användning med (utrustning) Modell 505/705 ljuddämpare
Förpackningsmängd 1 st