Läs mer
Fisherbrand™ Jumbo kyl/frys termometer med förseglad flasksond
Produktkod. 11705863 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +70 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) unitSize
11705863 -50 °C till +70 °C Varje
1 options
Produktkod. 11705863
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Digitala termometrar är perfekta för övervakning av frysar, vattenbad, värmeblock, inkubatorer och kylskåp. Jumbo Kyl-/frystermometer övervakar temperaturen noggrant med innesluten temperaturbuffrad sensor.
Flaskan isolerar den förseglade sensorn från snabba temperaturförändringar när kylskåpsdörren öppnas. Termometern uppfyller alla CDC-termometer- och vaccintermometerkrav.
  • Enkel överblick, jumbo 1,5 tum. (3,8 cm) siffror kan läsas från 30 fot. (9,1 m)
  • Sensor och 10 fot. (3 m) kabel fungerar exakt även när båda är under vatten
  • Hög slagkraftig, kemikaliebeständig ABS-plasthölje
  • Finns med förseglad sond eller naken sensor
Spela in maximala/minsta avläsningar
  • Trippeldisplay visar samtidigt maximal, lägsta och aktuell sondtemperatur plus rumstemperatur
  • Min./max. övervakar höga/låga värden över natten, på helger eller under vilken tidsperiod som helst— en betydande fördel jämfört med glastermometrar med ''bara läsbara'' glas
  • Räckvidden är -58° till +158 °F och -50° till +70 °C med en upplösning på 0° och noggrannhet av± 1 °C
Överlägsen design för säker drift
  • Larmfunktionen ger larm när temperaturen stiger över eller faller under ett börvärde
  • Larmet är programmerbart i 1° steg
  • 10 fots mikrokabel gör att kylskåpsdörrar kan stängas på den
  • Sonder i fast tillstånd eliminerar kvicksilverkontamination i kylskåp
  • Förseglad sond är inrymd i en miniatyrflaska fylld med giftfri glykol; lösningen är GRAS (allmänt erkänd som säker) av FDA (Food and Drug Administration)
  • Eliminerar oro för tillfällig kontakt med mat eller dricksvatten
Certifikat
Individuellt serienummer Traceable™ Intyg ges från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ . Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, DNV, ISO 17025, A2LA, NIST
Mått (L x B x H) 0,87 x 3,8 x 4,38 tum. (2,2 x 9,9 x 11,2 cm)
För användning med (applikation) Övervakar frysar, vattenbad, värmeblock, inkubatorer och kylskåp, registrerar min/max avläsningar
Höjd (engelska) 4,38 tum.
Höjd (metrisk) 11.2 cm
Inkluderar Spårbart certifikat, Flip Open-stativ för labbbänk, spår för väggmontering, ett AAA alkaliskt batteri och Velcro™ och magnetremsor för att fästa på vilken yta som helst, med förseglad flaskprob
Längd (engelska) Kabel 120 tum.
Längd (engelska) Sond 2,5 tum
Längd (metrisk) 22 mm
Längd (metrisk) kabel 304.8 cm
Längd (metrisk) sond 6.3 cm
Material ABS-plast
Upplösning 0,1 °C
Vikt (engelska) 4 oz.
Vikt (metrisk) 113 g
Bredd (engelska) 3,8 tum
Produkttyp Kyl/frys termometer
Längd (engelska) 0,87 tum.
Max. Temperatur (engelska) 158 °F
Max. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +70 °C
Kalibrerad Ja
Batterityp AAA alkalisk
Noggrannhet ±1 °C
Visa Digital LCD
Bredd (metrisk) 9.9 cm