Läs mer
Fisherbrand™ Jumbo Kyl/Frys termometer
Produktkod. 11795843 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +70 °C
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
11795843 -50 °C till +70 °C
1 options
Produktkod. 11795843
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Traceable™ Certifikat, fällbart stativ för labbbänk, spår för väggmontering, ett AAA alkaliskt batteri och Velcro™ och magnetremsor att fästa på vilken yta som helst
Digitala termometrar är perfekta för övervakning av frysar, vattenbad, värmeblock, inkubatorer och kylskåp.
  • Enkel överblick, jumbo 1,5 tum. (3,8 cm) siffror kan läsas från 30 fot. (9,1 m)
  • Sensor och 10 fot. (3m) kabel fungerar exakt även när båda är under vatten
  • Hög slagkraftig, kemikaliebeständig ABS-plasthölje
  • Finns med förseglad sond eller naken sensor
Spela in maximala/minsta avläsningar
  • Trippeldisplay visar samtidigt maximal, lägsta och aktuell sondtemperatur plus rumstemperatur
  • Min./max. övervakar höga/låga värden över natten, på helger eller under vilken tidsperiod som helst— en betydande fördel jämfört med glastermometrar som är ''bara för nuvarande läsning''.
  • Räckvidden är -58° till +158 °F och -50° till +70 °C med en upplösning på 0° och noggrannhet av± 1 °C
Överlägsen design för säker drift
  • Larmfunktionen ger larm när temperaturen stiger över eller faller under ett börvärde
  • Larmet är programmerbart i 1° steg
  • 10 fots mikrokabel gör att kylskåpsdörrar kan stängas på den
  • Sonder i fast tillstånd eliminerar kvicksilverkontamination i kylskåp
  • Förseglad sond är inrymd i en miniatyrflaska fylld med giftfri glykol; lösningen är GRAS (allmänt erkänd som säker) av FDA (Food and Drug Administration)
  • Eliminerar oro för tillfällig kontakt med mat eller dricksvatten
Certifikat
Individuellt serienummer Traceable™ Intyg ges från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ . Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, DNV, ISO 17025, A2LA, NIST
Mått (L x B x H) 0,87 x 3,8 x 4,38 tum. (2,2 x 9,9 x 11,2 cm)
För användning med (applikation) Övervakar frysar, vattenbad, värmeblock, inkubatorer och kylskåp, registrerar min/max avläsningar
Höjd (engelska) 4,38 tum.
Höjd (metrisk) 11.2 cm
Inkluderar Spårbart certifikat, fällbart stativ för labbbänk, spår för väggmontering, ett AAA Alkaline-batteri och Velcro™ och magnetremsor att fästa på vilken yta som helst, med naken sensor
Längd (engelska) Kabel 120 tum.
Längd (engelska) Sond 1,5 tum
Längd (metrisk) 22 mm
Längd (metrisk) kabel 304.8 cm
Längd (metrisk) sond 3.8 cm
Material ABS-plast
Upplösning 0,1 °C
Vikt (engelska) 4 oz.
Vikt (metrisk) 113 g
Bredd (engelska) 3,8 tum
Produkttyp Digital termometer
Längd (engelska) 0,87 tum.
Max. Temperatur (engelska) 158 °F
Max. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +70 °C
Kalibrerad Ja
Noggrannhet ±1 °C
Visa Digital LCD
Bredd (metrisk) 9.9 cm