Läs mer
Fisherbrand™ Lab Label Tape
Produktkod. p-3743071 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Grön
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 11734376
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Available in multiple colors
Fisher Scientific™ Lab Label Tape can be unloaded and reloaded in less than 30 seconds.
  • Allows for color-coding labels
  • No batteries needed
  • Unit is always ready to use
  • Dimensions: 0.375 x 118 in. (0.90 x 300 cm)
Beställningsinfo
Available in black, red, blue and green.
Specifikationer
Typ av lim Self-adhesive
Färg Rött
Formatera Tape
Produkttyp Label Tape
För användning med (utrustning) Lab label maker
Kvantitet 4/Pk.
Storlek (engelska) 0.375 x 118 in.
Storlek (metrisk) 0.010 x 3.277 cm
Längd (engelska) 118 in.
Längd (metrisk) 3 m
Bredd (engelska) 0.375 in.