Läs mer
Fisherbrand™ Digital termometer med långa stammar
Produktkod. 11799705 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +150 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
11799705 -50 °C till +150 °C Varje
1 options
Produktkod. 11799705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    429.00 SEK
    354.50 SEK / Paket med 1
    Save 74.50 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hållbar och säker, innehåller inget kvicksilver eller alkohol. Fisherbrand Digitala termometrar med långa stammar är robusta och mångsidiga digitala termometrar för att läsa av jord, eller röra om och mäta temperaturen på lösningar. Kan även användas med inkubatorer.
  • Noggrannhet:± 1 °C
  • Stor, ljus 0,2 tum. (6 mm) skärm
  • Läser smält-/fryspunktstemperaturer, smältvärme, temperaturer över 110 C (°230 °F)
  • Sonden i rostfritt stål är resistent mot syror, baser och lösningsmedel
  • Dubbla temperaturintervall: -50° till +150 °C (-58° till +302 °F)
  • Skaftlängd: 8 tum. (20,3 cm); diameter: 3 mm
  • Total längd: 11 tum. (28 cm)
Certifikat
Individuellt serienummer Traceable™ Intyg ges från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ . Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
Diameter (engelska) Sond 0,14 tum.
För användning med (applikation) Mat, gaser, prover, reagenser, vattenbad och halvfasta ämnen
Inkluderar Rostfritt stålsond spårbart certifikat, skyddshylsa, batteri
Längd (engelska) Sond 8 tum
Längd (metrisk) 280 mm
Längd (metrisk) sond 20 cm
Material ABS-plast
Upplösning 0,1 °C
Produkttyp Digital termometer
Längd (engelska) 11 tum
Max. Temperatur (engelska) 302 °F
Max. Temperatur (metrisk) 150 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +150 °C
Kalibrerad Ja
Noggrannhet ±1 °C
Visa Digital LCD
Bredd (metrisk) 8 cm