Läs mer
Fisherbrand™ Maxima C Plus Centreringsringar
Produktkod. 10534002 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med:
M2C, M4C vakuumpump
M8C, M12C, M16C vakuumpumpar
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med Förpackningsstorlek
10534002 M8C, M12C, M16C vakuumpumpar Varje
10243801 M2C, M4C vakuumpump Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10534002 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer 701073
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00 SEK
    115.73 SEK / Paket med 1
    Save 3.27 SEK
    2% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Centreringsring för användning med Maxima C vakuumpumpar för att sammanfoga två flänsar
För användning med modell M2C och M4C vakuumpump
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med M8C, M12C, M16C vakuumpumpar
Material Rostfritt stål
Typ Centreringsring