Läs mer
Electrothermal™ Metallhölje okontrollerad Electromantle
Produktkod. 11512714
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11512714 1000 ml Varje
1 options
Produktkod. 11512714 Leverantör Electrothermal™ Leverantörsnummer 3600318
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7400.00 SEK
    6962.42 SEK / Paket med 1
    Save 437.58 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
Det grundläggande Thermo Scientific okontrollerad metallhölje ger en elementtemperatur på 450 °C
  • Basic (CMU) finns i tolv storlekar från 50 ml till 22 liter (22 000 ml). Det grundläggande Thermo Scientific okontrollerad metallhölje ger en elementtemperatur på 450 C (°842 °F)
  • Alla manteltyper: Flexibla lindade värmeelement absorberar stötar, vilket minimerar risken för att flaskorna går sönder
  • Värmeelementet är fäst vid en styv värmeisolerande patron för att säkerställa maximal värmeöverföring och stöd
  • Värmeelement och isolering bildar en värmepatron som är lätt att byta ut
  • Unikt luftflöde genom ventilationsöppningar under och runt fälgen och värmepatron håller utsidan“ cool att ta på”
  • Rostfri skärm som täcker värmeelementet är jordad direkt på kabeln för extra skydd
  • Mantlarna är dubbelsmälta för ökad säkerhet
  • Halkfria fötter och stödklämmor ger stabilitet
Garanti
Ett år
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Kapacitet 33,8 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Höjd (engelska) 6,69 tum.
Spänning 230 V
Wattal 380w
Bredd (engelska) 8,5 tum
Bredd (metrisk) 21.8cm
Produkttyp Värmemantel
Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur till 450 °C
Amperage 3,3 A
Kapacitet (engelska) 33,8 oz.