Läs mer
Fisherbrand™ Metric Conversion Calculator
Produktkod. 11774406 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Visningstyp:
LCD-skärm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Visningstyp Förpackningsstorlek
11774406 LCD-skärm Varje
1 options
Produktkod. 11774406
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Backup battery and instructions
Change lab measurements to U.S. or metric in an instant
Provides fast and accurate answers for 126 types of metric conversions.
  • Converts length, area, volume, weight, liquid, energy and temperature
  • Performs English (Imperial) conversions and has all routine calculator functions
  • With 8-digit, 0.5 in. (1.3cm) high LCD, raised oversized keys and rubberized side grips for easy handling
  • Automatic flip-open LCD cover converts to a benchtop stand
Beställningsinfo
Dimensions: 3.75L x 3W x 0.5 in.H (9.5 x 7.6 x 1.3cm); Weight: 2 oz. (57g)
Specifikationer
Produkttyp Metric Conversion Calculator
Visningstyp LCD-skärm
Visa mått 0.5 in.
Knappsats Raised, oversized keys
Mått (L x B) 3.75 x 3.0 in.
Höjd (engelska) 0.5 in.
Höjd (metrisk) 1.3 cm
Längd (engelska) 3.75 in.
Längd (metrisk) 9.5 cm
Bredd (engelska) 3 in.
Bredd (metrisk) 7.6 cm
Vikt (engelska) 2 oz.
Vikt (metrisk) 56.6 g
För användning med (applikation) All routine calculator functions
Inkluderar Backup battery and instructions