Läs mer
Fisherbrand™ Min./Max. Termometer
Produktkod. 11892623 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till +200 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
11892623 -10 °C till +200 °C Varje
1 options
Produktkod. 11892623
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett säkert alternativ till glastermometrar.
  • Vattentålig och stötsäker
  • Sond i rostfritt stål är resistent mot de flesta syror, baser och lösningsmedel
  • Läser uppdateringar varje sekund
  • Minnesåterkallelse av högsta och lägsta temperaturavläsningar, under en period av 5 timmar
  • Silveroxidbatteri ingår
  • Brett temperaturområde
Specifikationer
Inkluderar Silveroxidbatteri
Längd (metrisk) 2.54 cm
Material Sond i rostfritt stål
Upplösning 0,1 Från -20 °C till +200 °C
Produkttyp Termometer
Max. Temperatur (engelska) 392 °F
Max. Temperatur (metrisk) 200 °C
Min. Temperatur (engelska) 14 °F
Min. Temperatur (metrisk) -10 °C
Temperaturområde (engelska) 14 °F till 392 °F
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +200 °C
Kalibrerad Nej
Noggrannhet ±1°
Visa Digital
Bredd (metrisk) 20.32 cm