Läs mer
Fisherbrand™ Mini-Dolly Folding Cart
Produktkod. 11744406 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Material:
ABS-plast, förkromat stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
11744406 ABS-plast, förkromat stål Varje
1 options
Produktkod. 11744406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1760.00 SEK
    1383.32 SEK / Paket med 1
    Save 376.68 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Tre bungeesnören
Vikas till en kompakt storlek, Fisherbrand Mini-Dolly Folding Cart är tillverkad av slagkraftig ABS-plast med hållbarhet i förkromat stål.
  • Lastkapacitet: 265 lb. (120 kg)
  • Tillverkad av ABS-plast och förkromat stål med låg, halkfri plattform
  • Eliminerar lyft som krävs av höghylla vagnar
  • Lättrullande hjul svänger för ökad manövrerbarhet
  • Plastskydd på fyra sidor skyddar väggar
  • Lättgreppshandtag (34,5 tum högt) säkerställer ett stadigt grepp
  • Fälls för förvaring
Beställningsinfo
Vikt: 15 lb. (6,8 kg)
Specifikationer
Typ Mini-dolly hopfällbar vagn
Bärande kapacitet (engelska) 265 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 120 kg
Material ABS-plast, förkromat stål
För användning med (applikation) För plattformsvagn för att flytta kemikalier, carboys, datorpapper, arkiveringslådor och vetenskaplig utrustning, lagringsändamål
Höjd (metrisk) 34,5 tum högt handtag
Inkluderar Tre bungee-snören, lättrullade hjul, plastskydd på fyra sidor
Längd (engelska) Hylla 25,5 tum
Längd (metrisk) Hylla 64.7 cm
Vikt (engelska) 20 lb.
Vikt (metrisk) 9 kg
Bredd (engelska) 17,75 tum
Bredd (metrisk) 45 cm