Läs mer
Fisherbrand™ Modell 120 Sonic Dismembrator
Produktkod. 12337338 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Modell:
FB120 med 1/8 tum Sond
Elektriska krav:
220/230 V, 50/60 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Modell Elektriska krav missing translation for 'unitSize'
12337338 FB120 med 1/8 tum Sond 220/230 V, 50/60 Hz Varje
1 missing translation for 'options'
Product Code. 12337338
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27385.90 SEK
    24883.00 SEK / Paket med 1
    Save 2502.90 SEK
    9% Av
View all promotions
Beräknad leverans: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beinhaltet
Generator, omvandlare, 1/8 tum sond, kablar, skiftnyckelsats
Programmerbart system idealiskt för bearbetning av små volymer vätska. Det finns 3 alternativ för sondstorlekar som möjliggör bearbetning av 0,2-50 ml-volymer.
Använd denna soniska ljuddämpare för effektiv analys och provberedning av små provstorlekar. Fisher Scientific™ Modell 120 Sonic Dismembrator erbjuder både manuell och programmerbar drift för konsekventa och reproducerbara resultat. Bearbetar 0,2 till 50 ml.
  • Bearbetar 0,2 till 50 ml
  • 120 watt
  • Programmerbar från 1 sekund till 10 timmar
  • Överbelastningsskydd
  • Pulsläge (1 sekund till 59 sekunder)
  • Energidisplay (watt och joule)
  • Tillgängliga tillbehör inkluderar: 3 sondstorlekar för enskilda prover, horn med åtta spetsar för ökad provgenomströmning, kopphorn för indirekt sonikering
  • Lättviktsomvandlare för handhållen drift
OBS: Denna vara är en icke-standardspänning (220/230V) i USA; Vänligen se till att du beställer rätt produkt. Kontakta kundtjänst för hjälp: 1-800-766-7000 .
Bestellinformation
Stativ ingår ej.
Garantie
Två år
Spezifikation
Spänning 220/230 V
Elektriska krav 220/230 V, 50/60 Hz
Wattal 120 W
Volymintervall (metriskt) 0,2 till 50 ml
Mått (L x B x H) 13,5 x 8 x 6 tum (34,29 x 20,32 x 15,24 cm)
Höjd (engelska) 6 tum
Höjd (metrisk) 15.24 cm
Längd (engelska) 13,5 tum
Längd (metrisk) 34.29 cm
Bredd (engelska) 8 tum
Bredd (metrisk) 20.32 cm
För användning med (applikation) Cellstörning, proteinextraktion, DNA-klippning/ChIP-analys
Inkluderar Generator, omvandlare, 1/8 tums sond, strömkabel, skiftnyckelsats. Obs! Stativ och klämma som visas på bilden ingår inte
Modell FB120 med 1/8 tum Sond
Timer 1 sek. till 10 timmar.
Frekvens 20 kHz (ultraljudsfrekvens)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.