Läs mer
Fisherbrand™ Modell 50 Sonic Dismembrator
Produktkod. 12961151 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Modell:
FB50 med 1,8 tum Sond
Elektriska krav:
220/230 V, 50/60 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Modell Elektriska krav Förpackningsstorlek
12961151 FB50 med 1,8 tum Sond 220/230 V, 50/60 Hz Varje
1 options
Produktkod. 12961151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22474.70 SEK
    20292.97 SEK / Paket med 1
    Save 2181.73 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Innehåller
Generator, omvandlare, 1/8 tum sond, kablar, skiftnyckelsats
Ekonomisk cellstörare för små volymer.
Fisher Scientific™ Model 50 Sonic Dismembrator är kompakt, bärbar och extremt enkel att använda. Med en vikt på mindre än 4 lb. är denna modell den minsta enheten på marknaden och är mycket effektiv för cellstörning, provberedning och många andra tillämpningar för små volymer.
  • Bearbetar 0,2 till 50 ml
  • 50 watt
  • Kontinuerlig eller fjärrstyrd drift (fotkontakt tillval)
  • Tillgängliga tillbehör inkluderar: 3 sondstorlekar för individuella prover
  • Lättviktsomvandlare för handhållen drift
  • Grundläggande tillämpningar för små volymer
Beställningsinfo
Stativ ingår ej.
Garanti
Två år
Specifikationer
Spänning 220/230 V
Elektriska krav 220/230 V, 50/60 Hz
Wattal 50 W
Volymintervall (metriskt) 0,2 till 50 ml
Mått (L x B x H) 7 x 8 x 5 tum (17,78 x 20,32 x 12,7 cm)
Höjd (engelska) 5 tum
Höjd (metrisk) 12.7 cm
Längd (engelska) 7 tum
Längd (metrisk) 17.78 cm
Bredd (engelska) 8 tum
Bredd (metrisk) 20.32 cm
För användning med (applikation) Idealisk för grundläggande cellstörning
Inkluderar Generator, omvandlare, 1/8 tum-diameter sond, strömkabel, skiftnyckelsats. Obs! Stativ och klämma som visas på bilden ingår inte
Modell FB50 med 1,8 tum Sond
Frekvens 20 kHz (ultraljudsfrekvens)