Läs mer
Fisherbrand™ Modell 705 Sonic Dismembrator tillbehör
Produktkod. 15320382 Handla allt Fisherbrand Produkter
Produkttyp:
4-spetshorn
Ersättningstips
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15320382
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kräver
Katt. Inga. FB4659
4 spetshorn för användning med 500 eller 700 watt sonikatorsystem; Ersättningsspets finns också.
  • 1/8 tum Ersättningsspets för #FB4659 - 4-spetshorn
  • För bearbetning av 0,5 till 15 ml volymer
  • Bearbeta 4 prover samtidigt
Specifikationer
Produkttyp Ersättningstips
Volymintervall (metriskt) 0,5 till 15 ml
Diameter (engelska) Tips 1/8 tum
Diameter (metrisk) spets 3 mm
För användning med (applikation) Ej tillämpligt
För användning med (utrustning) 4-spetshorn ( #4659)
Förpackningsmängd 1 st