Läs mer
Fisherbrand™ Modell 705 Sonic Dismembrator tillbehör
Handla allt Fisherbrand Produkter
Produkttyp:
4-spetshorn
Ersättningstips
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Kräver
Katt. Inga. FB4659
- 1/8 tum Ersättningsspets för #FB4659 - 4-spetshorn
- För bearbetning av 0,5 till 15 ml volymer
- Bearbeta 4 prover samtidigt
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Ersättningstips |
| Volymintervall (metriskt) | 0,5 till 15 ml |
| Diameter (engelska) Tips | 1/8 tum |
| Diameter (metrisk) spets | 3 mm |
| För användning med (applikation) | Ej tillämpligt |
| För användning med (utrustning) | 4-spetshorn ( #4659) |
| Förpackningsmängd | 1 st |