Beskrivning
- Tillbehör för indirekt sonikering
- Bearbeta 8 prover åt gången
- Förhindra korskontaminering
- Eliminera stänk och aerosoler
- Inkluderar: 5,5 tum. Kopphorn, rörställshållare, rörställ för 8 polystyrenrör.
- Rörställ för 0,3 mL och 0,5 mL rör finns också.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kopphorn |
| Diameter (engelska) | 5,5 tum |
| Bredd (engelska) | 5,5 tum |
| För användning med (applikation) | Lysera celler, klippa DNA, lösa fasta ämnen |
| För användning med (utrustning) | FB705 Sonic Dismembrator |
| Håller | 8 x 1,5 mL mikrorör av polystyren |
| Inkluderar | Rörhållare och rörställ |