Läs mer
Electrothermal™ Multiextraktionsmantlar - modell med 3 fördjupningar, endast uppvärmning
Produktkod. 10259858
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10259858 500 ml Varje
1 options
Produktkod. 10259858 Leverantör Electrothermal™ Leverantörsnummer 0307607
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20380.00 SEK
    15443.52 SEK / Paket med 1
    Save 4936.48 SEK
    24% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-11-2026
Det ventilerade fodralets unika luftflöde säkerställer att enheten förblir sval att ta på
Det ventilerade fodralets unika luftflöde säkerställer att enheten förblir sval att ta på
  • Individuella inbyggda elektroniska kontroller möjliggör enkel reglering av varje värmare, samtidigt som de tar bort gnistor i samband med mekanisk omkoppling
  • Tre 12,7 mm (0,5 tum) diameter stödstänger ingår
  • Topplocket är av polypropen och utvändiga ytor är pulverlackerade och resistenta mot de flesta kemiska lösningar
  • Det lindade värmeelementet är upphängt i en värmeisolerande patron för att ge maximal värmeöverföring och stöd, samtidigt som det tar bort gnistor i samband med mekanisk omkoppling
  • Individuella värmepatroner är utbytbara
  • Jordskärm (jord) omsluter värmarna för ökad säkerhet
  • Neonljus indikerar när strömmen är på och matas till värmare och, om tillämpligt, levereras till omrörare
Garanti
Ett år delar och arbete
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Kapacitet 500 ml (16,9 oz.)
Design Hus av polypropen
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Djup (engelska) 10,25 tum
Djup (metriskt) 26 cm
För användning med Tre 500 ml kolvar
Höjd (engelska) 3,5 tum
Höjd (metrisk) 8.9 cm
Spänning 230 V
Elektriska krav 230V 50/60Hz, 600w (UK och EU-kontakt)
Modell EME30500/CEB
Wattal 600w
Bredd (engelska) 24,8 tum
Bredd (metrisk) 63cm
Produkttyp Värmemantel
Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur till 450 °C
Amperage 2,6 A
Kapacitet (engelska) 17 oz.
För användning med (applikation) Värmelösningar