Läs mer
Cole-Parmer™ SHM-200 Series Multiposition Extraktionsvärmare/Omrörare
Beskrivning
- Rör om eller värm dina lösningar samtidigt i varje position.
- Rymmer kolvkapaciteter från 100 till 1000 ml.
- Unikt ventilerat luftflöde säkerställer att fodralet förblir ''svalt att ta i''.
- Den robusta konstruktionen tillåter kontinuerlig drift av mantlarna som krävs av rutinmässiga extraktionstester.
- Det är enkelt att reglera värmen på dessa utsugsmantlar med flera lägen med hjälp av de inbyggda elektroniska kontrollerna.
- Enheterna accepterar rundbottnade kolvar från 100 till 1000 ml.
- Välj en extraktionsvärmare/omrörare beroende på storleken på din kolv.
- Extraktionsvärmare har en oberoende värmare per mantel, vilket gör att vätskor med olika kokpunkter kan värmas bredvid varandra.
- Varje värmare har sin egen kontrollratt och på/av-indikatorlampa och kan nå upp till en maximal elementtemperatur på 450 C (°842 °F).
- Använd magnetomröraren för att blanda provet under uppvärmning.
- Omrörningshastigheterna kan ställas in mellan 50 och 1000 rpm.
- Modellerna med tre lägen har en omrörarkontroll för alla tre mantlarna.
- Modellerna med sex lägen har två omrörningskontroller; en för varje uppsättning av tre mantlar.
- Den nedre delen av enheten som innehåller styrutrustningen är säkert separerad från de övre värmeelementen av ett välventilerat luftutrymme.
- Ett värmeelement av kvarts är inrymt i en värmeisolerad patron för enkelt byte, vilket förlänger värmarens livslängd.
- Pulverlackerade aluminiumytor och topplock av polypropen säkerställer god kemikaliebeständighet och enkel rengöring.
Garanti
Ett år delar och arbete
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Kapacitet | Flaskkapacitet: 3 x 250 ml (0,0 6 gal.) |
| Design | Hus av polypropen |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Djup (engelska) | 10,6 tum |
| Djup (metriskt) | 27 cm |
| Mått (D x B x H) Inredning | 27 x 64 x 11 cm (10,6 x 25,1 x 4,3 tum) |
| För användning med | Kolvar (3 x 250 ml) |
| Höjd (engelska) | 4,3 tum |
| Höjd (metrisk) | 11 cm |
| Visa mer |