Läs mer
Cole-Parmer™ SHM-200 Series Multiposition Extraktionsvärmare/Omrörare
Produktkod. p-4894580
Wattal:
220 W
490 W
700 W
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11722923
Brand: Cole-Parmer™ 0307619
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Denna SHM-200-seriens flerpositionsextraktionsvärmare/omrörare tillåter att vätskor med olika kokpunkter värms upp och/eller rörs om bredvid varandra.
  • Rör om eller värm dina lösningar samtidigt i varje position.
  • Rymmer kolvkapaciteter från 100 till 1000 ml.
  • Unikt ventilerat luftflöde säkerställer att fodralet förblir ''svalt att ta i''.
  • Den robusta konstruktionen tillåter kontinuerlig drift av mantlarna som krävs av rutinmässiga extraktionstester.
  • Det är enkelt att reglera värmen på dessa utsugsmantlar med flera lägen med hjälp av de inbyggda elektroniska kontrollerna.
  • Enheterna accepterar rundbottnade kolvar från 100 till 1000 ml.
  • Välj en extraktionsvärmare/omrörare beroende på storleken på din kolv.
  • Extraktionsvärmare har en oberoende värmare per mantel, vilket gör att vätskor med olika kokpunkter kan värmas bredvid varandra.
  • Varje värmare har sin egen kontrollratt och på/av-indikatorlampa och kan nå upp till en maximal elementtemperatur på 450 C (°842 °F).
  • Använd magnetomröraren för att blanda provet under uppvärmning.
  • Omrörningshastigheterna kan ställas in mellan 50 och 1000 rpm.
  • Modellerna med tre lägen har en omrörarkontroll för alla tre mantlarna.
  • Modellerna med sex lägen har två omrörningskontroller; en för varje uppsättning av tre mantlar.
  • Den nedre delen av enheten som innehåller styrutrustningen är säkert separerad från de övre värmeelementen av ett välventilerat luftutrymme.
  • Ett värmeelement av kvarts är inrymt i en värmeisolerad patron för enkelt byte, vilket förlänger värmarens livslängd.
  • Pulverlackerade aluminiumytor och topplock av polypropen säkerställer god kemikaliebeständighet och enkel rengöring.
Garanti
Ett år delar och arbete
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Kapacitet Flaskkapacitet: 3 x 500 ml (0,13 gal.)
Design Hus av polypropen
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Djup (engelska) 11,2 tum
Djup (metriskt) 28.5 cm
Mått (D x B x H) Inredning 28,5 x 75,5 x 13 cm (11,2 x 29,7 x 5,1 tum)
Höjd (engelska) 5,1 tum
Höjd (metrisk) 13 cm
Spänning 230 V
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz, 640 W (UK och EU-kontakt)
Inkluderar Tre 1/2 tum. (12,7 mm) dia. stödstänger, 6 fot. (1,8 m) nätsladd.
Modell EMEA30500/CE
Material Polypropen, pulverlackerad aluminium
Hastighet 50 till 1000 rpm
Wattal 700 W
Vikt (metrisk) Frakt 8.4 kg
Vikt (engelska) Frakt 18.5 lb.
Bredd (engelska) 29,72 tum.
Bredd (metrisk) 75.5 cm
Produkttyp Extraktionsvärmare/omrörare
Fartygstyp Rundbottnad kolv
Temperatur (metrisk) 450 °C
Kapacitet (engelska) 0,13 gal.
Temperatur (engelska) 842 °F
För användning med (applikation) Omrörnings- och uppvärmningslösning
Frekvens 50/60 Hz