Läs mer
Electrothermal™ Multiextraktionsmantlar: 6 fördjupningsmodeller, uppvärmning och omrörning
Produktkod. 11742923
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
Wattal:
980 W
1280 W
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Wattal Förpackningsstorlek
11742923 500 ml 1280 W Varje
10424715 250 ml 980 W Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11742923 Leverantör Electrothermal™ Leverantörsnummer 0307643
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53440.00 SEK
    42347.65 SEK / Paket med 1
    Save 11092.35 SEK
    20% Av
I lager
Det ventilerade fodralets unika luftflöde säkerställer att enheten förblir sval att ta på
  • Individuella inbyggda elektroniska kontroller möjliggör enkel reglering av varje värmare, samtidigt som de tar bort gnistor i samband med mekanisk omkoppling
  • Tre 12,7 mm (0,5 tum) diameter stödstänger ingår
  • Topplocket är av polypropen och utvändiga ytor är pulverlackerade och resistenta mot de flesta kemiska lösningar
  • Det lindade värmeelementet är upphängt i en värmeisolerande patron för att ge maximal värmeöverföring och stöd, samtidigt som det tar bort gnistor i samband med mekanisk omkoppling
  • Individuella värmepatroner är utbytbara
  • Jordskärm (jord) omsluter värmarna för ökad säkerhet
  • Neonljus indikerar när strömmen är på och matas till värmare och, om tillämpligt, levereras till omrörare
  • Omrörningshastighet från 50 till 1000 rpm
  • En omrörningskontroll styr varje uppsättning urtag
  • Omrörningsmodul gör att lösningen kan omröras och värmas samtidigt
Certifikat
CE
Garanti
Ett år delar och arbete
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Djup (engelska) 10,25 tum
Djup (metriskt) 26 cm
För användning med Sex 500 ml kolvar
Höjd (engelska) 3,5 tum
Höjd (metrisk) 8.9 cm
Spänning 230 V
Elektriska krav 230V 50/60Hz, 1280w (UK och EU-kontakt)
Modell EMEA60500/CE
Wattal 1280 W
Produkttyp Omrörande värmemantel
Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur till 450 °C
Amperage 5,6 A
Kapacitet (engelska) 0,13 gal
För användning med (applikation) Omrörnings- och uppvärmningslösningar