Läs mer
Fisherbrand™ MultiTube Vortexers: Centrifuge Tube Rack
Produktkod. 15519014 Handla allt Fisherbrand Produkter
Håller:
15 ml
50 ml
Antal positioner:
17
50
Färg:
Rosa
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15519014
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Centrifugerrörställ för Fisherbrand™ MultiTube Vortexers.
För användning med Fisher Scientific MultiTube Vortexers
Färgkodade skumställ för centrifugrör
*Färgen kan ändras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller 50 ml
Rörkapacitet 50 mL
Produkttyp Centrifugerrörstativ
Färg Rött
För användning med (utrustning) Flerrörs vortexer
Antal positioner 17