Läs mer
Fisherbrand™ MultiTube Vortexers: Centrifuge Tube Rack
Produktkod. 15599004 Handla allt Fisherbrand Produkter
Håller:
15 ml
50 ml
Antal positioner:
17
50
Färg:
Rosa
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15599004
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Centrifugerrörställ för Fisherbrand™ MultiTube Vortexers.
För användning med Fisher Scientific MultiTube Vortexers
Färgkodade skumställ för centrifugrör
*Färgen kan ändras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller 15 ml
Rörkapacitet 15 mL
Produkttyp Centrifugerrörstativ
Färg Rosa
För användning med (utrustning) Flerrörs vortexer
Antal positioner 50
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado