Läs mer
Fisherbrand™ MultiTube Vortexers: Centrifuge Tube Rack
Handla allt Fisherbrand Produkter
Håller:
15 ml
50 ml
Antal positioner:
17
50
Färg:
Rosa
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Centrifugerrörställ för Fisherbrand™ MultiTube Vortexers.
För användning med Fisher Scientific MultiTube Vortexers
Färgkodade skumställ för centrifugrör
*Färgen kan ändras
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | 15 ml |
| Rörkapacitet | 15 mL |
| Produkttyp | Centrifugerrörstativ |
| Färg | Rosa |
| För användning med (utrustning) | Flerrörs vortexer |
| Antal positioner | 50 |