Innehåller
Gummimatta med gropar; 6 rörsäkringsband
- Budgetvänlig design
- Lätt att använda, plug and play-drift
- Rörelse med fast hastighet vid 20° vinkel
- Drifttemperaturområde: 5 till 40C, användbar i icke-CO 2 inkubatorer, kylskåp och kammare
- Mattan är avtagbar och kan rengöras med tvål och vatten
Specifikationer
Specifikationer
| Gungvinkel | 0 to 20° |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 0.8 kg |
| Hastighetsintervall | 18 varv/min |
| Elektriska krav | 220 V, 50 Hz, Pluggtyp: EU, Storbritannien, CN |
| Spänning | 220 V |
| Produkttyp | Fixed Speed Nutating Mixer |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Pluggtyp | EU, Storbritannien, CN-kontakt |
| Material | Aluminiumplattform |
| Mått (L x B x H) | 415 x 293 x 273 mm |
| Visa mer |